1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1121-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAA1121-25G
1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthanone ≥98.0% (par GC)
1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthanone
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00010281
Numéro CAS: 10599-70-9
EINECS: 234-216-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité