3-Éthynylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1122-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA1122-5G TCIAA1122-25G
3-Éthynylaniline ≥98.0% (par GC)
3-Éthynylaniline
Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00014779
Numéro CAS: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité