4-Phenylbutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-phenylbutane, 4-Phenylbutan-1-amine
A1123-25ML A1123-5ML
TCIAA1123-25MLEA 137 EUR InStock
TCIAA1123-25ML TCIAA1123-5ML
4-Phenylbutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Phenylbutylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00008231
Numéro CAS: 13214-66-9
EINECS: 236-186-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité