(3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2R,3R)-3-((R)-1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)-4-oxoazetidin-2-yl acetate, (3R,4R)-(+)-4-Acetoxy-3-[1-(R)-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone
A1124-25G A1124-5G
TCIAA1124-25GEA 305 EUR InStock
TCIAA1124-25G TCIAA1124-5G
(3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone ≥98.0% (sur base azote total)
(3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone
Formule: C₁₃H₂₅NO₄Si
MW: 287,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077636
Numéro CAS: 76855-69-1
EINECS: 408-050-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +53.0 to +59.0 deg (C=0.5, Toluene)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité