Angelic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid, 2-Methylisocrotonic Acid, (Z)-2-Methylbut-2-enoic acid
A1136-1G A1136-5G
TCIAA1136-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA1136-1G TCIAA1136-5G
Angelic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Angelic acid
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002654
Numéro CAS: 565-63-9
EINECS: 209-284-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,00646
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité