Acide 2-anthracènecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Anthroic Acid, 2-Anthracenecarboxylic Acid
A1150-1G A1150-5G
TCIAA1150-1GEA 158 EUR InStock
TCIAA1150-1G TCIAA1150-5G
Acide 2-anthracènecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Anthracenecarboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142865
Numéro CAS: 613-08-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité