2,3-Butanedione-monoxime, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
31550-100G 31550-25G 31550-500G
31550-100GEA 210 EUR InStock
31550-100G 31550-25G 31550-500G
2,3-Butanedione-monoxime, Supelco®
2,3-Butanedione-monoxime
Formule: C₄H₇NO₂
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002116
Numéro CAS: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&vid=68e99df29d7f57fcd70c0a29a51eae21e3d49ce4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité