trans-4-Acetamidocyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1162-25G A1162-5G
TCIAA1162-25GEA 134 EUR InStock
TCIAA1162-25G TCIAA1162-5G
trans-4-Acetamidocyclohexanol ≥98.0% (par GC)
trans-4-Acetamidocyclohexanol
Formule: C₈H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00051422
Numéro CAS: 27489-60-7
EINECS: 248-491-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité