(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-1-Benzylpyrrolidin-3-amine, (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
A1173-10G A1173-25G
TCIAA1173-10GEA 108 EUR InStock
TCIAA1173-10G TCIAA1173-25G
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00082638
Numéro CAS: 114715-39-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.3 to -9.6 deg (C=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité