(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1174-10G A1174-25G
TCIAA1174-10GEA 147 EUR InStock
TCIAA1174-10G TCIAA1174-25G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Numéro MDL: MFCD00082766
Numéro CAS: 114715-38-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.3 to +9.7 deg (C=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité