5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Hydrochloride, AICA, 5(4)-Amino-4(5)-(aminocarbonyl)imidazole Hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
A1175-25G A1175-5G
TCIAA1175-25GEA 169 EUR InStock
TCIAA1175-25G TCIAA1175-5G
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₄O
MW: 162,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012704
Numéro CAS: 72-40-2
EINECS: 200-778-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité