Divinyl adipate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adipic Acid Divinyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1188.0025 A1188.0500 A1188-25G A1188-100G
TCIAA1188.0025EA 0 EUR InStock
TCIAA1188.0025 TCIAA1188.0500 TCIAA1188-25G TCIAA1188-100G
Divinyl adipate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Divinyl adipate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059202
Numéro CAS: 4074-90-2
EINECS: 223-792-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité