6-Amidino-2-naphthol methanesulphonate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A1193-1G A1193-5G
TCIAA1193-1GEA 118 EUR InStock
TCIAA1193-1G TCIAA1193-5G
6-Amidino-2-naphthol methanesulphonate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Amidino-2-naphthol methanesulphonate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 282,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143493
Numéro CAS: 82957-06-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité