Disodium-4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-sulphonate ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A1199-25G A1199-500G
TCIAA1199-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA1199-25G TCIAA1199-500G
Disodium-4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-sulphonate ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium-4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-sulphonate
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₈S₂
MW: 444,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143251
Numéro CAS: 6634-82-8
EINECS: 229-631-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 80.0 % (after deducting NaCl)
Water max. 10.0 %
Sodium Chloride max. 15.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité