Cyclohexyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic Acid Cyclohexyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1208-25ML A1208-500ML
TCIAA1208-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1208-25ML TCIAA1208-500ML
Cyclohexyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Cyclohexyl acrylate
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00046349
Numéro CAS: 3066-71-5
EINECS: 221-319-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité