4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1214-1G A1214-5G
TCIAA1214-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA1214-1G TCIAA1214-5G
4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminopyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₄
MW: 120,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054552
Numéro CAS: 16357-69-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=611999e2be17ed6f8b23e1ecaeab2f2c5e11d36d&vid=8228e0b634c9d1d80879ae01e589ea6f72baccc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité