Dimethyl-4-acetoxyisophthalate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Acetoxyisophthalic Acid Dimethyl Ester
A1226-1G A1226-5G
TCIAA1226-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAA1226-1G TCIAA1226-5G
Dimethyl-4-acetoxyisophthalate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-4-acetoxyisophthalate
Formule: C₁₂H₁₂O₆
MW: 252,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143241
Numéro CAS: 71932-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité