1-Acetoxy-3-chloroacetone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-2-oxopropyl acetate, 1-Acetoxy-3-acetenyl Chloride, 1-Acetoxy-3-chloro-2-propanone
A1232-25G A1232-5G
TCIAA1232-25GEA 310 EUR InStock
TCIAA1232-25G TCIAA1232-5G
1-Acetoxy-3-chloroacetone ≥95.0% (par GC)
1-Acetoxy-3-chloroacetone
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191365
Numéro CAS: 40235-68-5
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73a8ff3e5d04992ec0439b6463168ba5f91e649a&vid=73a8ff3e5d04992ec0439b6463168ba5f91e649a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité