2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acrylic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1235-25G A1235-500G A1235-100G
TCIAA1235-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA1235-25G TCIAA1235-500G TCIAA1235-100G
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point d'éclair: 59°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038233
Numéro CAS: 2439-35-2
EINECS: 219-460-0
ONU: 3302
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité