Azodicarboxylate de diisopropyle 40% ∼1.9 mol/L dans le toluène
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
A1246-25G A1246-250G A1246-100G
TCIAA1246-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA1246-25G TCIAA1246-250G TCIAA1246-100G
Azodicarboxylate de diisopropyle 40% ∼1.9 mol/L dans le toluène
Azodicarboxylate de diisopropyle
Formule: C₈H₁₄N₂O₄
MW: 202,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008875
Numéro CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 40.0 to 44.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité