4-Amino-4'-nitrobiphenyl ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-4'-nitrodiphenyl
A1251-1G A1251-5G
TCIAA1251-1GEA 136 EUR InStock
TCIAA1251-1G TCIAA1251-5G
4-Amino-4'-nitrobiphenyl ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-4'-nitrobiphenyl
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093527
Numéro CAS: 1211-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité