Hexyl acrylate ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic Acid Hexyl Ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
A1257-25ML A1257-500ML
TCIAA1257-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAA1257-25ML TCIAA1257-500ML
Hexyl acrylate ≥96.0% (par GC) stabilisé
Hexyl acrylate
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00048881
Numéro CAS: 2499-95-8
EINECS: 219-698-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité