2-Aminocyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-2-hydroxycyclohexane, 2-Aminocyclohexanol (cis- and trans- mixture)
A1258-25G A1258-5G
TCIAA1258-25GEA 282 EUR InStock
TCIAA1258-25G TCIAA1258-5G
2-Aminocyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminocyclohexanol
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191368
Numéro CAS: 6850-38-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e52c02798ed1104ffd4a7281943ecce4423cdeb&vid=0e52c02798ed1104ffd4a7281943ecce4423cdeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité