L-Alanyl-L-glutamine
Fournisseur: TCI
TCIAA1261-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAA1261-1G
L-Alanyl-L-glutamine
Protéines et Peptides
  • Specific rotation [a]20/D: 10° (C=5, H₂O)
  • Melting point: 215 °C
Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
Other Product Names / Synonyms: H-Ala-Gln-OH
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité