Bismuth (III) carbonate basique ≥98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
33216.22 33216.36
33216.22EA 82.5 EUR InStock
33216.22 33216.36
Bismuth (III) carbonate basique ≥98.5%
Bismuth (III) carbonate basique
Purity: 98.5% min CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 (approximate) Formula Weight: 509.97 Physical Form: Powder Density: 6.86 Solubility: Practically insoluble in water, alcohol. Soluble in nitric acid, hydrochloric acid, concentrated acetic acid Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Opacifier in X-ray diagnosis, enamel fluxes, ceramic glazes
Formule: (BiO)₂CO₃
MW: 509,97 g/mol
Densité: 6.86
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010877
Numéro CAS: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Merck Index: 14,1282
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité