Allylsuccinic anhydride ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Propenyl)butanedioic Anhydride, 4-Pentene-1,2-dicarboxylic Anhydride
A1283-25G A1283-5G
TCIAA1283-25GEA 148 EUR InStock
TCIAA1283-25G TCIAA1283-5G
Allylsuccinic anhydride ≥97.0% (par GC)
Allylsuccinic anhydride
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00085227
Numéro CAS: 7539-12-0
EINECS: 231-412-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité