Bismuth (III) carbonate basique
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dioxycarbonate de dibismuth
A12483.18EA 33.5 EUR InStock
A12483.18 A12483.30 A12483.0B
Bismuth (III) carbonate basique
Bismuth (III) carbonate basique
Formule: (BiO)₂CO₃
MW: 509,97 g/mol
Densité: 6,86
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010877
Numéro CAS: 5892-10-4
Merck Index: 14,1282
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité