Acide 5-aminoisophtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1290-25G A1290-500G A1290-100G
TCIAA1290-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1290-25G TCIAA1290-500G TCIAA1290-100G
Acide 5-aminoisophtalique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Aminoisophthalic acid
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002522
Numéro CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité