(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(-)-2-acetoxypropionylchloride, (S)-(-)-O-Acetyllactoyl Chloride
A1297-1G A1297-5G
TCIAA1297-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAA1297-1G TCIAA1297-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145252
Numéro CAS: 36394-75-9
EINECS: 420-610-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité