(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1299-25G A1299-5G
TCIAA1299-25GEA 457 EUR InStock
TCIAA1299-25G TCIAA1299-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 142°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191370
Numéro CAS: 6034-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -55.0 deg (C=7, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité