3-Amino-5,5-diméthyl-2-cyclohexén-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-5,5-dimethylcyclohex-2-enone
A1300-25G A1300-5G
TCIAA1300-25GEA 329 EUR InStock
TCIAA1300-25G TCIAA1300-5G
3-Amino-5,5-diméthyl-2-cyclohexén-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Formule: C₈H₁₃NO
MW: 139,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045531
Numéro CAS: 873-95-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afad85cbbf72e66cff66710b9b8567a515bc2170&vid=afad85cbbf72e66cff66710b9b8567a515bc2170&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité