(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1301-1G A1301-5G
TCIAA1301-1GEA 101 EUR InStock
TCIAA1301-1G TCIAA1301-5G
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00191371
Numéro CAS: 22795-99-9
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -94.0 to -97.0 deg (C=0.9, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité