Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A1310-10G A1310-25G
TCIAA1310-10GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA1310-10G TCIAA1310-25G
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00012909
Numéro CAS: 4244-84-2
EINECS: 224-203-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité