3-Acétyl-N-méthyl-2-thiophènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Acetyl-2-thiophene-N-methylsulphonamide
A1315-5G A1315-1G
TCIAA1315-5GEA 420 EUR InStock
TCIAA1315-5G TCIAA1315-1G
3-Acétyl-N-méthyl-2-thiophènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
3-Acétyl-N-méthyl-2-thiophènesulfonamide
Formule: C₇H₉NO₃S₂
MW: 219,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191372
Numéro CAS: 138891-01-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité