1-(7-Hydroxy-1-benzofuran-2-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(7-Hydroxybenzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-7-hydroxycoumarone
A1316-10G A1316-5G
TCIAA1316-10GEA 126 EUR InStock
TCIAA1316-10G TCIAA1316-5G
1-(7-Hydroxy-1-benzofuran-2-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)
1-(7-Hydroxy-1-benzofuran-2-yl)éthanone
Formule: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191373
Numéro CAS: 40020-87-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité