1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Stabilization: Stabilisé avec BHT + TBC
TCIAA1330-10GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA1330-10G
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Formule: C₁₃H₇F₁₇O₂
MW: 518,17 g/mol
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00042306
Numéro CAS: 27905-45-9
EINECS: 248-722-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité