4-Amino-p-terphenyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [1,1:4,1-Terphenyl]-4-amine
A1340-1G A1340-25G A1340-5G
TCIAA1340-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA1340-1G TCIAA1340-25G TCIAA1340-5G
4-Amino-p-terphenyl ≥97.0% (par GC)
4-Amino-p-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₅N
MW: 245.33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191302
Numéro CAS: 7293-45-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité