4-Aminononafluorobiphenyl ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1346-5G A1346-1G
TCIAA1346-5GEA 345 EUR InStock
TCIAA1346-5G TCIAA1346-1G
4-Aminononafluorobiphenyl ≥96.0% (par GC)
4-Aminononafluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₂F₉N
Numéro MDL: MFCD00671483
Numéro CAS: 969-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=660c06d6bddef704946d3530b47dd359e662f85b&vid=660c06d6bddef704946d3530b47dd359e662f85b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité