N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
A1373-1G A1373-25G A1373-5G
TCIAA1373-1GEA 55 EUR InStock
TCIAA1373-1G TCIAA1373-25G TCIAA1373-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210019
Numéro CAS: 68076-36-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité