Diisononyl adipate plastifiant
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adipic Acid Diisononyl Ester
A1387-25ML A1387-500ML
TCIAA1387-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1387-25ML TCIAA1387-500ML
Diisononyl adipate plastifiant
Diisononyl adipate
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a35bfb9ca3aa7ff0f57437ce0497214b451ba8b&vid=3f3729ae34a32f229539594b8344e46dcfb20543&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) many component mixture
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité