Heptylnonyl adipate (nommé) plastifiant
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adipic Acid Heptylnonyl Ester
A1388-25ML A1388-500ML
TCIAA1388-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1388-25ML TCIAA1388-500ML
Heptylnonyl adipate (nommé) plastifiant
Heptylnonyl adipate
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=512b852664a38e4a4a39136ae8145c0a5b9bdd5e&vid=dc4454559d5359f49933baf2d7d6888d5b6dffcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) mixture of Heptylnonyl adipate, Diheptyl adipate, Dinonyl adipate
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité