tert-Butyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAA1389-500MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAA1389-500ML TCIAA1389-25ML
tert-Butyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
tert-Butyl acrylate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00008809
Numéro CAS: 1663-39-4
EINECS: 216-768-7
ONU: 2348
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité