β-Alaninamide hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Aminopropionamide Hydrochloride, H-β-Ala-NH₂·HCl, H-β-Ala-NH2.HCl, H-β-Ala-NH2·HCl
A1391-1G A1391-5G
TCIAA1391-1GEA 141 EUR InStock
TCIAA1391-1G TCIAA1391-5G
β-Alaninamide hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
beta-Alaninamide hydrochloride
Formule: C₃H₈N₂O·HCl
MW: 124,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060747
Numéro CAS: 64017-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 154.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité