4-[(3s,5s,7s)-Adamantan-1-yl]phénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Adamantan-1-yl)phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)adamantane
A1392-1G A1392-5G
TCIAA1392-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAA1392-1G TCIAA1392-5G
4-[(3s,5s,7s)-Adamantan-1-yl]phénol ≥99.0% (par GC)
4-(1-Adamantyl)phenol
Formule: C₁₆H₂₀O
MW: 228,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00168143
Numéro CAS: 29799-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité