Acetyl-L-carnitine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate Hydrochloride, (R)-2-Acetoxy-3-carboxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, Acetyl-L-carnitine HCl
A1394-25G A1394-5G
TCIAA1394-25GEA 164 EUR InStock
TCIAA1394-25G TCIAA1394-5G
Acetyl-L-carnitine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 239,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082230
Numéro CAS: 5080-50-2
Merck Index: 14,00084
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -29.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité