Methyl-5-aminolevulinate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1411-1G A1411-100MG
TCIAA1411-1GEA 278 EUR InStock
TCIAA1411-1G TCIAA1411-100MG
Methyl-5-aminolevulinate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Methyl-5-aminolevulinate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃
MW: 181,62 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012868
Numéro CAS: 79416-27-6
EINECS: 279-151-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité