9-Trifluoroacetylanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Anthryl Trifluoromethyl Ketone
A1422-1G A1422-5G
TCIAA1422-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA1422-1G TCIAA1422-5G
9-Trifluoroacetylanthracene ≥98.0% (par GC)
9-Trifluoroacetylanthracene
Formule: C₁₆H₉F₃O
MW: 274,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001258
Numéro CAS: 53531-31-0
EINECS: 258-609-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité