Sodium anthraquinone-1-sulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Anthraquinone-1-sulphonic acid Sodium Salt, 9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1-anthraquinonesulphonic acid sodium salt, 1-Anthraquinonesulphonic acid sodium salt, Sodium 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-1-sulphonate
A1428-25G A1428-250G
TCIAA1428-25GEA 22 EUR InStock
TCIAA1428-25G TCIAA1428-250G
Sodium anthraquinone-1-sulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium anthraquinone-1-sulphonate
Formule: C₁₄H₈O₅S
MW: 310,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037145
Numéro CAS: 128-56-3
EINECS: 204-894-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité