Dimethyl-1,8-anthracenedicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1433-5G A1433-1G
TCIAA1433-5GEA 907 EUR InStock
TCIAA1433-5G TCIAA1433-1G
Dimethyl-1,8-anthracenedicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl-1,8-anthracenedicarboxylate
Formule: C₁₈H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD01321126
Numéro CAS: 93655-34-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité