(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1453-25G A1453-5G
TCIAA1453-25GEA 184 EUR InStock
TCIAA1453-25G TCIAA1453-5G
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00004249
Numéro CAS: 51019-43-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -151 to -155 deg (C=2, Aceton)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité